Learn More
Gibco™ Suplemento EfficientFeed™ B+ AGT™
Descripción
El suplemento Gibco™ EfficientFeed™ B+ (Plus) AGT™ es un suplemento de una sola parte en formato seco para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares para ayudar al desarrollo del proceso y a la maximización del uso del biorreactor.
En comparación con el suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ original, el suplemento EfficientFeed™ B+ tiene componentes que se combinan de forma única para permitir una reconstitución más sencilla de una sola parte con pH neutro, así como la capacidad de superconcentrar el suplemento de 52,7 g/l (1X) a 158,1 g/l (3X) para reducir la dilución del producto o aumentar los títulos con la alimentación adicional, cuando corresponda. El producto es una formulación definida químicamente, libre de origen animal, sin proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompleta.
¿Qué suplemento EfficientFeed™ + se debe elegir?
Tenga en cuenta el suplemento EfficientFeed™ B+ AGT™ si:
- Ha utilizado el suplemento CHO CD EfficientFeed™ B en el pasado y desea explorar las ventajas de reconstitución y superconcentración más sencillas de la nueva tecnología para el suministro de componentes clave
- Actualmente está utilizando CD CHO como medio base de crecimiento de células
Considere el suplemento EfficientFeed™ A+ AGT™ cuando:
- Ha utilizado el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A en el pasado y desea explorar las ventajas de reconstitución y superconcentración más sencillas de la nueva tecnología para el suministro de componentes clave
- Actualmente está utilizando CD OptiCHO™ como medio base de crecimiento de células
Considere el suplemento EfficientFeed™ C+ AGT™ cuando:
- Ha utilizado el suplemento CD EfficientFeed™ C en el pasado y desea explorar las ventajas de reconstitución y superconcentración más sencillas de la nueva tecnología para el suministro de componentes clave
- Quiere una mayor productividad en líneas de células derivadas GS CHO, CHO-K1 y CHO-S™
- Actualmente está utilizando CD FortiCHO™ como medio base de crecimiento de células
- Está usando un medio base con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado al día 0
Incremento en títulos
Al tratarse de un alimento completo, se ha demostrado que los suplementos EfficientFeed™ + proporcionan incrementos múltiples en los títulos a una concentración 1X frente al cultivo en lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos. La flexibilidad para aumentar aún más los títulos se mejora con la capacidad de superconcentrar el producto reconstituyéndolo con menos agua para entregar hasta 158 g/l de nutrientes alimentados (vea la figura).
Maximización de la utilización de biorreactores
¿Alguna vez ha deseado poder tener más volumen de trabajo al comienzo de la ejecución de un biorreactor para producir más proteínas, pero necesitaba demasiado espacio de volumen de alimentación para conseguir su objetivo ideal? ¿Ha pensado alguna vez que el espacio para un poco más de alimentación podría llevarle a un nuevo nivel de titulación a partir de un proceso y tal vez incluso a reducir el número de ciclos del biorreactor que podrían ser necesarios por año? En cualquiera de estos casos, es importante tener la flexibilidad de superconcentrar sus suplementos alimenticios para obtener menos dilución del producto, más espacio para una alimentación adicional y/o más volumen de trabajo para comenzar su carrera (vea la figura). De hecho, puede obtener aproximadamente un 20 % más de utilización del biorreactor al explorar la capacidad única de superconcentrar este producto EfficientFeed B+.
Manejo simplificado para reducir el riesgo en la ampliación
La capacidad de aumentar en un formato seco AGT™ facilita el manejo y el almacenamiento en la fabricación y otros entornos de bioprocesos. Un menor número de partes y pasos en la reconstitución significan menos probabilidades de error del operador. Además, la capacidad de almacenar este alimento, incluso cuando está superconcentrado, durante la duración del funcionamiento de un biorreactor a temperatura ambiente, en la oscuridad, puede permitirle menos posibilidades de contaminación durante las conexiones del sistema cerrado al reducir el número de conexiones al biorreactor a uno.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C).Proteger de la luz y la humedad. |
| Línea de células | CHO DG44, CHO, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1 |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Polvo (AGT) |
| Tipo de producto | Suplemento de nutrientes |
| Formato | Securetainer |
| Línea de productos | EfficientFeed |
| Cantidad | 1 L |