Learn More
Efavirenz USP Compuesto relacionado C, Mikromol™
Código de producto. 30462357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462357 4 x 25 mg -
30050748 25 mg 25 miligramos
30049397 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462357 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0919.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Efavirenz USP Compuesto relacionado C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 391860-73-4
Nombres de analitos o componentes 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 Cl F3 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP), Efavirenz Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Tipo de solución Neat
SMILES FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3
Nombre IUPAC 6-cloro-2-ciclopropil-4-(trifluorometil)quinolina
Peso molecular (g/mol) 271.67
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0376 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.