Learn More
Efavirenz USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 30050400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050400 100 mg 100 miligramos
30050530 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0919.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Efavirenz USP Compuesto relacionado A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
CAS 209414-27-7
Nombres de analitos o componentes (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 Cl F3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (alphaS)-2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (S)-1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol, (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-3-butyn-2-ol, (alphaS)-2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, Efavirenz Related Compound A (USP), Efavirenz Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m0/s1
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-amino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
Peso molecular (g/mol) 289.68
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0481 g/mol