Learn More
Efavirenz racémico, Mikromol™
Código de producto. 18021110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18021110 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18021110 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0919.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Efavirenz racémico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Efavirenz
CAS 177530-93-7
Nombres de analitos o componentes rac Efavirenz
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Cl F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Efavirenz Racemic, ((+/-)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)
SMILES FC(F)(F)C1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 315.68
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0274 g/mol