Learn More
Efavirenz, MedChemExpress
Código de producto. 16480407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480407 50 mg 50 miligramos
16426757 5 mg 5 miligramos
16424058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10572
MedChemExpress Efavirenz (DMP 266) is a potent inhibitor of the wild-type HIV-1 reverse transcriptase with a Ki of 2.93 nM and exhibits an IC95 of 1.5 nM for the inhibition of HIV-1 replicative spread in cell culture.
Efavirenz (DMP 266) is a potent inhibitor of the wild-type HIV-1 reverse transcriptase with a Ki of 2.93 nM and exhibits an IC95 of 1.5 nM for the inhibition of HIV-1 replicative spread in cell culture.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efavirenz
Forma física Powder
CAS 154598-52-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9ClF3NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo DMP 266 EFV L-743726
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (120.38 mM)
SMILES ClC1=CC=C(NC(O[C@]2(C#CC3CC3)C(F)(F)F)=O)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 315.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.68
Porcentaje de pureza 98.25%