Learn More
Efavirenz, LoGiCal
Código de producto. 30463514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463514 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463514
Marca: LoGiCal LGCFOR0919.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efavirenz
CAS 154598-52-4
Nombres de analitos o componentes Efavirenz
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Cl F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (4S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (-)-Efavirenz, (S)-4-(2-Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-4-(Cyclopropylethynyl)-6-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one, (S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, DMP 266, EFV, Efavirenz, L 743726, Stocrin, Sustiva
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Nombre IUPAC (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 315.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0274 g/mol