Learn More
Efavirenz Amino Alcohol Carbamato de Etilo, TRC
Código de producto. 30179599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179599 10 mg 10 miligramos
30179471 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE42501510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211563-41-6
Fórmula molecular C16 H15 Cl F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 361.74
Sinónimo Carbamic acid, [4-chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-, ethyl ester (9CI), [4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-[4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)prop-2-yn-1-yl]phenyl]carbamate
Nombre IUPAC etil-[4-cloro-2-[(2S)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxibut-3-yn-2-il]fenilcarbamato
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efavirenz Amino Alcohol Ethyl Carbamate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClF3NO3/c1-2-24-14(22)21-13-6-5-11(17)9-12(13)15(23,16(18,19)20)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,23H,2-4H2,1H3,(H,21,22)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0693