Learn More
Thermo Scientific Chemicals Efavirenz
Código de producto. 17291252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291252 5 g 5 g
17201262 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291252 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466620050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154598-52-4 | C14H9ClF3NO2, C14H9ClF3NO2 | 315.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154598-52-4
Fórmula molecular C14H9ClF3NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efavirenz
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión de 138,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,68
Clave InChI XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C12)C#CC1CC1
Nombre IUPAC (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Peso molecular (g/mol) 315.68
compliance-icons
Nombre del producto
  • Efavirenz
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Efavirenz