Learn More
Efavirenz 3-desoxi, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Efavirenz 3-Desoxy |
| CAS | 253663-53-5 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl F3 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone, 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClF3NO/c16-10-3-4-12-11(7-10)14(15(17,18)19,8-13(21)20-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9H,1-2,8H2,(H,20,21) |
| SMILES | FC(F)(F)C1(CC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1,3-dihidroquinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 313.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.0481 |