Learn More
Efavirenz 3-desoxi, TRC
Código de producto. 30372730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372730 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE425030100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efavirenz 3-Desoxy
CAS 253663-53-5
Fórmula molecular C15 H11 Cl F3 N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone, 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClF3NO/c16-10-3-4-12-11(7-10)14(15(17,18)19,8-13(21)20-12)6-5-9-1-2-9/h3-4,7,9H,1-2,8H2,(H,20,21)
SMILES FC(F)(F)C1(CC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1,3-dihidroquinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 313.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0481