Learn More
Efaproxiral, TRC
Código de producto. 30136718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136718 250 mg 250 miligramos
30134118 500 mg 500 miligramos
30011178 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE415000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131179-95-8
Fórmula molecular C20 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 341.4
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[2-[(3,5-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-[2-[(3,5-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4-[(3,5-Dimethylanilino carbonyl)methyl]phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[4-[[[(3,5-Dimethylphenyl)amino]carbonyl]methyl]phenoxy]-2-methylpropionic acid, Efaproxiral, RSR 13
Nombre IUPAC 2-[4-[2-(3,5-dimetilanilino)-2-oxoxil]fenoxi]-2-ácido metilpropanoico
SMILES Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(OC(C)(C)C(=O)O)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efaproxiral
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4/c1-13-9-14(2)11-16(10-13)21-18(22)12-15-5-7-17(8-6-15)25-20(3,4)19(23)24/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1627