Learn More
Efaproxiral sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16401937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401937 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16401937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13619A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efaproxiral sodium
CAS 170787-99-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22NNaO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo RSR13 sodium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (107.33 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 363.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death