Learn More
Efaproxiral, MedChemExpress
Código de producto. 16491927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16491927 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16491927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13619
MedChemExpress Efaproxiral is a haemoglobin (Hb) synthetic allosteric modifier, decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy .
Efaproxiral is a haemoglobin (Hb) synthetic allosteric modifier, decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Efaproxiral
CAS 131179-95-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo RSR13
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (439.37 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 341.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death