Learn More
EF-5, MedChemExpress
Código de producto. 16432378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432378 5 mg 5 miligramos
16473159 1 mg 1 miligramo
16430179 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16432378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00118
MedChemExpress EF-5 (EF5; 2-Nitroimidazole) is a hypoxia labeling agent used to identify hypoxia in cells.
EF-5 (EF5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EF-5
CAS 152721-37-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H7F5N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (413.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(F)(F)C(F)(F)F)CN1C=CN=C1[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 302.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death