Learn More
Thermo Scientific™ EED226, 95 %
Código de producto. 17131136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17131136 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17131136 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468141000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EED226
CAS 2083627-02-3
Sinónimo N-(2-furanilmetil)-8-[4-(metilsulfonil)fenil]-1,2,4-triazolo[4,3-c]pirimidina-5-amina
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C17 H15 N5 O3 S
Formula Weight (peso de la fórmula) 369,40
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%