Learn More
EDTA, sal tetrasódica, dihidrato, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15568784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15568784 2.5 kg Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15568784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor L69309
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA Tetrasodium Salt
Nombre de nota Dihydrate
CAS 10378-23-1
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C10H20N2Na4O10
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1L = 0.71kg
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
Clave InChI DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 420.233
PubChem CID 131843362
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.21
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt dihydrate