Learn More
EDTA, sal férrica de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11402735 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
11402735 50 g
1 options
Código de producto. 11402735 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520890350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Agente quelante utilizado para eliminar la inhibición enzimática por trazas de metales pesados e inhibir enzimas que requieren cationes divalentes como cofactores.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA
CAS 15708-41-5
Fórmula molecular C10H12FeN2NaO8
Cantidad 50 g
Sinónimo sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
Clave InChI MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Nombre IUPAC sodio; 2-[2-[bis(carboxilatometil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; hierro(3+)
Peso molecular (g/mol) 367.047
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.05
Grado No disponible
Forma física Polvo