Learn More
Sal disódica de cinc tetrahidrato de EDTA, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16643954 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16643954 25 kg
1 options
Código de producto. 16643954 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 3455325KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA disodium zinc salt tetrahydrate
CAS 176736-49-5
% máx. CAS 1
Fórmula molecular C10H20N2Na2O12Zn
Fórmula lineal C10H12N2Na2O8Zn · 4H2O
Cantidad 25 kg
Sinónimo Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate; EDTA-Na2Zn
Clave InChI ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC zinc(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate
Peso molecular (g/mol) 471.63
Grado Sales para uso con reactivos