Learn More
Solución de sal disódica EDTA, Volútrica, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, para complejoometría, Solstice
Código de producto. 15644280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
5 litros
500 ml
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15644280 6 x 1 L paquete de 6
15614280 500 mL 500 ml
15694270 1 L 1 litro
15604280 2,5 L 2.50 litro
15654280 6 x 500 mL paquete de 6
15635735 5 L 5 litros
15624280 5 L 5 litros
15625735 10 L 10 litros
15674270 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15644280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 345506X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    109.82€ / paquete de 6
    Ahorro 243.18€
    68% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Volumétrico, react.farmacopeaEuropea, 0,1 M de EDTA-Na2, para complexometría
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA disodium salt solution
Nombre de nota Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, para complejometría
CAS 139-33-3, 7732-18-5
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Fórmula lineal [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Beilstein 3822669
Concentración 0.1 M EDTA-NA2
Densidad 1.01 g/cm3
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24
Grado Reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 6 x 1 L