Learn More
EDTA, sal disódica, dihidrato, cristal, ultrapuro boreactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15598214 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15598214 100 g Frasco de polietileno cada uno
15549660 500 g Frasco de polietileno 500 g
15508224 1 kg Frasco de polietileno cada uno
15518224 5 kg Balde de polietileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15598214 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 404000
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para aplicaciones de biología molecular
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA, Disodium Salt
Nombre de nota Dihydrate
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24
Grado Biorreactivo ultrapuro
Forma física Crystals