Learn More
Concentrado de sal disódica EDTA, para solución estándar de 1L, 0,1 M EDTA-Na2, para complejoometría, Solstice
Código de producto. 15665200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15665200 6 x 1 c/u paquete de 6
15655200 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665200 Proveedor Fluka N.º de proveedor 380576X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    122.83€ / paquete de 6
    Ahorro 97.17€
    44% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
para solución estándar de 1 l, 0,1 M de EDTA-Na2, para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-33-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA disodium salt concentrate
Nombre de nota Para solución estándar de 1L, 0,1 M EDTA-Na2, para complejoometría
% mín. CAS >15.0000%, >70.0000%
% máx. CAS <30.0000%, <85.0000%
Forma física Concentración
Cantidad 6 x 1 c/u
Envase Ampolla
Fórmula lineal [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Número UN UN3265
Beilstein 3822669
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid, EDTA-Na2
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.21
Grado Reagent