Learn More
Sal de disodio EDTA, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10178150 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10178150 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10178150 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7124.1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 139-33-3
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Cantidad 1 L
Sinónimo Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,0997 - 0,1003 mol/L