Learn More
Sal de disodio EDTA, 0,1 mol/l, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10006200 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10006200 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10006200 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7126.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.39€
    92.80€ / 1 litros
    Ahorro 8.59€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Cantidad 1 L
Sinónimo Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,1 mol/l