Learn More
Sal de disodio EDTA, 0,02 mol/l, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15528404 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15528404 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 15528404 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7125.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.74€
    72.58€ / paquete de 1
    Ahorro 18.16€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Cantidad 1 L
Sinónimo Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 0,0195 a 0,0205 mol/l