Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EDTA |
| CAS | 2001-94-7 |
| Fórmula molecular | C10H16K2N2O8 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate |
| Clave InChI | MGDKBCNOUDORNI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[K].[K] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 370.441 |
| PubChem CID | 87063472 |
| Mostrar más |