Learn More
EDTA sal de magnesio dipotásico, para complejoometría, ≥98%, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EDTA dipotassium magnesium salt |
| Nombre de nota | Para complejoometría, ≥98% |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 6 x 100 g |
| Fórmula lineal | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.74 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Grado | Not Available |
| Envase | Frasco de polietileno |