Learn More
EDTA sal de magnesio dipotásico, Solstice
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | EDTA dipotassium magnesium salt |
| CAS | 15708-48-2 |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula molecular | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Sinónimo | EDTA-K2Mg |
| Peso molecular (g/mol) | 426.74 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Envase | Caja de cartón de fibra |