Learn More
EDTA Diammonium Salt, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15610690 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15610690 500 g Poly Bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15610690 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 03640500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Diammonium Salt
CAS 20824-56-0
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C10H24N4O9
Fórmula lineal (NH4OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Número MDL MFCD00036454
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 7785165
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
Clave InChI WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
Nombre IUPAC azano; ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; hidrato
Peso molecular (g/mol) 344.321
PubChem CID 71311375
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.3g/mol
Envase Poly Bottle