Learn More
EDTA Hidrato de Sal Sódica de Calcio, TRC
Código de producto. 30138509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138509 50 g 50 g
30134546 10 g 10 g
30010428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE33510850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-33-9
Fórmula molecular C10 H12 Ca N2 O8 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 374.27
Sinónimo Sodium calcium edetate, Disodium [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]calciate(2-)
SMILES [Na+].[Na+].O=C1CN23CCN45CC(=O)[O-][Ca+2]24([O-]C(=O)C5)([O-]C(=O)C3)[O-]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium calcium edetate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0015