Learn More
Edrophonium chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478476 100 mg 100 miligramos
16402226 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0882
MedChemExpress Edrophonium chloride is a readily reversible acetylcholinesterase inhibitor; prevents breakdown of the neurotransmitter acetylcholine and acts by competitively inhibiting the enzyme acetylcholinesterase, mainly at the neuromuscular junction.
Edrophonium chloride is a readily reversible acetylcholinesterase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edrophonium chloride
CAS 116-38-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H16ClNO
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (309.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(CC)C1=CC=CC(O)=C1.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 201.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.69
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation