Learn More
Edoxudine, MedChemExpress
Código de producto. 16494517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494517 50 mg 50 miligramos
16488556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1011
MedChemExpress Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.
Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edoxudine
Forma física Solid
CAS 15176-29-1
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16N2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo EUDR
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (487.79 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(CC)=C2)=O)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 256.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.26
Porcentaje de pureza 98.56%