Learn More
Edoxaban Tosilato Monohidrato, TRC
Código de producto. 30008237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008237 50 mg 50 miligramos
30006194 1 g 1 g
30007688 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55552550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1229194-11-9
Fórmula molecular C31H38ClN7O7S2•xH2O
Peso molecular (g/mol) 720.26
Sinónimo LIXIANA, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-N'-((1S,2R,4S)-4-[(dimethyl amino)carbonyl]-2-[[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl)ethanediamide p-Toluenesulfonate hydrate N-(5-Chloropyridin-2-yl)-N'-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide mono(p-toluenesulfonate) hydrate
SMILES O=C(C1=NC(CCN(C)C2)=C2S1)N[C@H](C[C@@H](C(N(C)C)=O)CC3)[C@H]3NC(C(NC4=CC=C(Cl)C=N4)=O)=O.OS(C5=CC=C(C)C=C5)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edoxaban Tosylate Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30ClN7O4S.C7H8O3S.H2O/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34);2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/t13-,15-,17+;;/m0../s1
Cantidad 50 mg
Porcentaje de pureza >95%