Learn More
Edoxaban, MedChemExpress
Código de producto. 16493748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493748 10 mg 10 miligramos
16456477 5 mg 5 miligramos
16454816 100 mg 100 miligramos
16430137 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16493748
Proveedor: Medchem Express HY10264
MedChemExpress Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Edoxaban (DU-176b) is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Ki values of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban can be used in preventing thromboembolic disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edoxaban
CAS 480449-70-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30ClN7O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo DU-176
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O
Peso molecular (g/mol) 548.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.06
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation