Learn More
Edicotinib, MedChemExpress
Código de producto. 16493016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493016 25 mg 25 miligramos
16436997 5 mg 5 miligramos
16430607 50 mg 50 miligramos
16425206 100 mg 100 miligramos
16414278 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16493016
Marca: Medchem Express HY109086
MedChemExpress Edicotinib (JNJ-40346527) is a potent, selective, brain penetrant and orally active colony-stimulating factor-1 receptor (CSF-1R) inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Edicotinib exhibits less inhibitory effects on KIT and FLT3 with IC50 values of 20 nM and 190 nM, respectively. Edicotinib limits microglial expansion and attenuates microglial proliferation and neurodegeneration in mice. Edicotinib has the potential for Alzheimer’s disease and rheumatoid arthritis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edicotinib
CAS 1142363-52-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35N5O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo JNJ-40346527 JNJ-527
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (36.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=C(C#N)N1)NC2=C(C3=CCC(C)(C)CC3)N=C(C(CC(C)(C)O4)CC4(C)C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 461.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.6
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation