Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de conductividad y temperatura Edge™, digital, de cuatro anillos, platino, HI763100, Hanna Instruments
Código de producto. 15138249
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Estructura de PEI, punta de platino
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15138249 Estructura de PEI, punta de platino cada uno
1 options
Código de producto. 15138249 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI763100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.48€
    760.03€ / paquete de 1
    Ahorro 464.45€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Especificaciones
Tipo Electrodo de conductividad digital
Incluye Sensor de temperatura
Material Estructura de PEI, punta de platino
Temperatura de funcionamiento (imperial) 23 °F a 212 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5 °C a +100 °C
Formulario Sonda de 4 anillos