Learn More
Ansell Guantes de repelente de aceite revestidos con nitrilo de doble capa EDGE™ 48-919
Tienda Ansell ProductosDescription
- El revestimiento de poliéster sin costuras es cómodo y flexible
- El doble recubrimiento de nitrilo proporciona protección contra la exposición a fluidos industriales.
- La textura rugosa en la palma garantiza un agarre seguro en entornos aceitosos.
- Ideal para trabajadores que manipulan componentes pequeños y medianos recubiertos con aceite o lubricante
Spécification
Spécification
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Rojo, Negro |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Guantes con revestimiento por inmersión |
| Tamaño | 7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Automoción, estructura, maquinaria/equipo y fabricación de metales |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?