Learn More
Ansell Guantes de repelente de aceite revestidos con nitrilo de doble capa EDGE™ 48-919
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento de poliéster sin costuras es cómodo y flexible
- El doble recubrimiento de nitrilo proporciona protección contra la exposición a fluidos industriales.
- La textura rugosa en la palma garantiza un agarre seguro en entornos aceitosos.
- Ideal para trabajadores que manipulan componentes pequeños y medianos recubiertos con aceite o lubricante
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Rojo, Negro |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Guantes con revestimiento por inmersión |
| Tamaño | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Automoción, estructura, maquinaria/equipo y fabricación de metales |
| Mostrar más |