Learn More
Ansell EDGE™ 48-707 Guantes resistentes a cortes y abrasión
Código de producto. 18866155 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
18866155 10
18826155 6
18836155 7
18846155 8
18856155 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18866155 Proveedor Ansell N.º de proveedor 4870710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1601.90€
    1061.35€ / 144 pares
    Ahorro 540.55€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Guantes de seguridad asequibles, que ofrecen un agarre excelente, así como resistencia a cortes y abrasión.
  • Protección avanzada: EDGE™ Los guantes 48-707 resistentes al corte y a la abrasión proporcionan ANSI el nivel de corte A6 y el nivel de corte EN 388 ISO nivel de corte F, que proporcionan un nivel muy alto de protección contra cortes
  • Mayor agarre y destreza: Gracias a su recubrimiento de PU en la palma, estos guantes protectores combinan buen agarre y destreza, y son adecuados para ambientes secos o ligeramente aceitosos
  • Riesgos reducidos: Además, EDGE™ los guantes 48-707 cubren las necesidades de protección contra descargas electrostáticas y cuentan con capacidades antiestáticas.
  • Características añadidas: Estos guantes grises de protección para la mano también cuentan con un forro sin costuras y muñeca de punto, que ofrecen un ajuste seguro para aplicaciones que requieren alta resistencia al corte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Cut Resistance Rating Nivel F
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Poliéster, Fibra de vidrio, Spandex, Nylon, HPPE
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 10