Descripción
- Muy duradera
- El recubrimiento de espuma nitrilo proporciona resistencia a la abrasion y agarre
- El forro transpirable proporciona un alto nivel de confort para los usuarios finales
- Agarre seguro en ambientes secos y ligeramente aceitosos
- Hecho de un forro sin costuras,
- Alternativa a los guantes de punto de cuero y poliuretano de poliuretano con palma sumergida y resistentes a cortes
- Automoción, construcción, fabricación de vidrio, maquinaria, equipos y fabricación de metales
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003, A1:2009, Categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gris, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Foam Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes resistentes al corte |
| Mostrar más |