Learn More
Ansell Guantes de trabajo de protección de corte EDGE 48-700
Código de producto. 30259526 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30259526 9 12 pares
1 options
Código de producto. 30259526 Proveedor Ansell N.º de proveedor 48700090
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Guantes de resistencia media a cortes y abrasión, que ofrecen gran comodidad y destreza.
  • Destreza mejorada: Estos guantes cómodos de alta destreza están diseñados con un forro sin costuras y muñeca de punto para asegurar un buen nivel de flexibilidad y ajuste ajustado, y también pueden llevarse como guante interior
  • Durabilidad mejorada: EDGE™ Los guantes de trabajo 48-700 con protección de cortes cuentan con un reforzamiento en la entrepierna del pulgar que aumenta la resistencia a la abrasion y la vida útil del desgaste
  • Cumplimiento de la manipulación de alimentos: Además, estos guantes alimentarios cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el Reglamento de la Comisión (CE) nº 1935/2004, así como el Reglamento (CE) nº 2023/2006 relativo a las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) para materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Sin revestimiento
Color Gris
Cut Resistance Rating Nivel C
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Polietileno, Hilo envuelto, Fibra de vidrio, Spandex, Poliéster
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 9