Learn More
Ansell EDGE™ Guantes de poliéster recubiertos de poliuretano 48-125
Código de producto. p-7162807 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16317721 6 12 pares
16327721 7 12 pares
16337721 8 12 pares
16347721 9 12 pares
16357721 10 12 pares
16367721 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16317721 Proveedor Ansell N.º de proveedor 48125060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El revestimiento de poliuretano en la palma y los dedos proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión, así como capacidades de agarre mejoradas.
  • EN nivel 4 de resistencia a la abrasión
  • Resistente a roturas
  • Buen agarre para mejorar la productividad
  • Muestra rápidamente la contaminación por suciedad.
  • Estructura sin costuras para garantizar la comodidad y fomentar la seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Categoría ll; Compatible con REACH
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 6
Para utilizar con (aplicación) Inspección, manipulación general y embalaje
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 48-125