Descripción
- El dosímetro de ruido personal ofrece tecnología avanzada en un marco compacto y sin cables para una forma más ligera y ergonómica de controlar los niveles de ruido
- Batería recargable de polímero de litio
- El soporte delgado y contorneado se ciñe al borde; el marco compacto ofrece una mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 60 horas |
| Certificaciones/conformidad | CE, IEC 61252, ANSI S1.25 |
| Incluye | Estación de carga |
| Intervalo de medición | Dosis, exposición, campo de identidad, Lavg/Leq, máximo, mínimo, pico, tiempo de ejecución, SEL (Lep), SPL, umbral, TWA, límite superior (UL) |