Learn More
Ansell Guantes resistentes a productos químicos recubiertos de PVC con certificación EDGE™ 14-662 - Puño de seguridad
Código de producto. 16689093 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16689093 9 12 pares
16679093 8 12 pares
16699093 10 12 pares
16609103 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16689093 Proveedor Ansell N.º de proveedor 14662090
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de alta calidad proporcionan una protección fiable a los trabajadores expuestos a aceites, grasas, cáusticos y alcoholes. El acabado texturizado protege contra abrasiones al mismo tiempo que mejora las capacidades de agarre, incluso en condici
  • Protege a los trabajadores expuestos al aceite, la grasa, el ácido, los cáusticos y los alcoholes
  • El acabado áspero protege contra abrasiones al mismo tiempo que mejora el agarre, incluso en condiciones húmedas y aceitosas
  • La flexibilidad y la comodidad llevan a una menor fatiga de las manos y a una mayor eficiencia del trabajador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a EN 407 2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material PVC
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 9
Norma EN388 3121A
EN ISO 374-1 Tipo C
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Serie 14-662