Learn More
Edetato Dihidrato Calcio Sódico, TRC
Código de producto. 30132492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132492 10 g 10 g
30136235 50 g 50 g
30006092 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55559310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6766-87-6
Fórmula molecular C10H12CaN2O8 . 2H2O . 2Na
Peso molecular (g/mol) 410.3
Sinónimo Edetate Calcium Disodium(Secondary Standards Traceble To Usp)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Ca+2].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edetate Calcium Disodium Dihydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;+2;2*+1;;/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0226