missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDEM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16858183 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16858183 20 μL 20 microlitros
16848183 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16858183 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 112411AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

In the endoplasmic reticulum (ER), misfolded proteins are retrotranslocated to the cytosol and degraded by the proteasome in a process known as ER-associated degradation (ERAD). EDEM2 belongs to a family of proteins involved in ERAD of glycoproteins.

Especificaciones

Antígeno EDEM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EDEM2
N.º de referencia del gen Q8BJT9, Q9BV94
Alias de gen C20orf31, C20orf49, EDEM2
Símbolos de los genes Edem2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EDEM2 Fusion Protein Ag1755
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 108687, 296304, 55741
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.