Learn More
EDDHA, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EDDHA |
| CAS | 1170-02-1 |
| Fórmula molecular | C18 H20 N2 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | α,α'-(1,2-ethanediyldiimino)bis[2-hydroxybenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O6/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)C(NCCNC(C(=O)O)c1ccccc1O)c2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[[carboxi-(2-hidroxifenil)metil]amino]etilamino]-2-(2-hidroxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 360.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1321 |