Learn More
Edasalonexent, MedChemExpress
Código de producto. 16499907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499907 5 mg 5 miligramos
16467406 100 mg 100 miligramos
16463457 50 mg 50 miligramos
16417438 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17630
MedChemExpress Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edasalonexent
CAS 1204317-86-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H42N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo CAT-1004
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (244.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCNC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)C1=CC=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 490.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.68
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism