Learn More
Trímero de edaravona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-bis(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-yl)-2-phenyl-pyrazol-3-one |
| CAS | 68195-63-1 |
| Fórmula molecular | C29 H24 N6 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5,5-Dihydroxy-3,3,5-trimethyl-1,1,2-triphenyl-1H,1H-[4,4:4,4-terpyrazol]-3(2H)-one, Edaravone Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H24N6O3/c1-19-24(26(36)33(31-19)21-12-6-3-7-13-21)29(18-30-35(28(29)38)23-16-10-5-11-17-23)25-20(2)32-34(27(25)37)22-14-8-4-9-15-22/h3-18,24-25H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=NN(C(=O)C1C2(C=NN(C2=O)c3ccccc3)C4C(=NN(C4=O)c5ccccc5)C)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | 4,4-bis(3-metil-5-oxo-1-fenil-4H-pirazol-4-il)-2-fenil-pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 504.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.191 |