Learn More
Edaravone, R&D Systems™
Código de producto. 30001426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001426 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001426 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0786/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Anti-ischemic and antioxidant
A radical scavenger and antioxidant which is able to protect against the effects of ischemia, probably by inhibiting the lipoxygenase system. Protects against MPTP-induced neurotoxicity. Inhibits autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edaravone
CAS 89-25-8
Fórmula molecular C10H10N2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
Clave InChI QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenil-4H-pirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 174.203
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza >99%
Línea de productos Tocris
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.