Learn More
Edaravone, MedChemExpress
Código de producto. 16410778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16410778 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16410778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0099
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Edaravone
Forma física Solid
CAS 89-25-8
Color Yellow
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo MCI-186
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (717.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N=C(C)C1
Peso molecular (g/mol) 174.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98.6%